Learn More
Notrax Airug™ Construction of Microcellular Vinyl with Ribbed Pattern, Black/Yellow
Notrax Airug™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles.
34.00 € - 76.00 €
Spezifikation
Farbe | Schwarz/Gelb |
---|---|
Material | Mikrozelluläres Vinyl |
Typ | Matten für Industrie und Gewerbe |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17732068
|
Notrax
410S0323BY |
91 cm | 60 cm |
34.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17762068
|
Notrax
410S0335BY |
150 cm | 91 cm |
76.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 07-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17742058
|
Notrax
410C0324BY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17772058
|
Notrax
410C0336BY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17702068
|
Notrax
410C0348BY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Beschreibung
- Ribbed pattern enhances traction
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spezifikation
Schwarz/Gelb | |
Mikrozelluläres Vinyl | |
Matten für Industrie und Gewerbe |