Learn More
Gilac™ Airtight Box with White Lid
Artikelnummer. 17958831
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
0,6 L
1,2 L
2,5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17958831
Marke: Gilac™ G602212
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Airtight Box with White Lid is ideal as delivery box and click and collect service.
  • Airtight container, by pack of 12, perfect as delivery box and click and collect service.
  • Keeps flavours in and odours out.
  • Clear box: contents are visible and recognizable.
  • Flexible, watertight lid.
  • PP clear container. LDPE lid
  • Available in 3 sizes, stackable.
  • Customisation available on request for a minimum of 500 units.
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.7 gal.
Kapazität (metrisch) 2,5 l
Verschlusstyp Airtight Lid
Farbe Weiß
Material HDPE
Form Rechteckig
Produkttyp Airtight Box
Menge 6 Pk.
Abmessungen (L x B x H) 220 x 220 x 75 mm
Länge (metrisch) 220 mm
Länge (angloamerikanisch) 8.7 in.
Breite (metrisch) 220 mm
Breite (angloamerikanisch) 8.7 in.
Höhe (metrisch) 75 mm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.