Learn More
Christeyns™ Airless Wandspender aus Edelstahl mit Winkelstück
Für Airless-Flasche
Marke: Christeyns™ 460250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.17500kg
Beschreibung
- Für Airless-Flasche ohne Handkontakt
Spezifikation
Hand Sanitizer Dispenser | |
Bottles up to 6.25 in. dia. | |
Freestanding or Wall Mount | |
Hinged Lid with Front Access Tray |
Chrome | |
Stainless Steel | |
1 | |
1000 mL |