Learn More
Syngene™ AirClean™ Microscope Enclosure with UVTect™ Microprocessor Controller
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7225647 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
32 in.
48 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17735904
Marke: Syngene™ SYNAC632TLFUVCMIC220E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
The downflow AirClean™ Microscope Enclosure provides a clean work environment and a UV light for irradiation between processes. UVTect™ microprocessor controller provides one-touch operation of all enclosure features. This configuration does not provide operator protection.
Standardausstattung
  • Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
  • Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
  • Umschließt das Gerät und bietet dem Anwender dennoch vollen Zugang
  • UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
  • Vertikale laminare Luftströmung gemäß ISO 5
  • UV- und Leuchtstofflampen
  • Nahtloses Kunststoffdesign – ohne Fugen oder Lücken in der Konstruktion
  • Timer für Laborereignisse
  • HEPA-Filtration zur Eindämmung von Partikeln bis zu einer Größe von 0,3 Mikron
Einzigartige Sicherheitsfunktionen
  • Filtersicherheitssperre zur Gewährleistung eines korrekten Filterwechsels
  • Polycarbonat- und Polypropylen-Design reflektiert UV-Energie
  • Geprüft nach UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1 und EN 61326-1
  • Ein bürstenloses, funkenlose Gebläse ist dem Filter nachgeschaltet
  • Filter und Elektronik befinden sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr durch verschüttete Chemikalien besteht
  • Echtzeitüberwachung des installierten Filtrationsbetts
Spezifikation
Produkttyp Mikroskopgehäuse
Enthält UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
Breite (angloamerikanisch) 32 in.
Breite (metrisch) 813 mm