Learn More
Syngene™ AirClean™ Arbeitsstation mit vertikaler laminarer Strömung der Serie AC600 gemäß ISO 5/Klasse 100 mit UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17765904 Alle ansehen Syngene Produkte
Click to view available options
Breite (angloamerikanisch):
48 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17765904
Marke: Syngene™ SYNAC648LFC220E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Die AirClean™ Arbeitsstation mit vertikaler laminarer Strömung der Serie AC600 gemäß ISO 5/Klasse 100 mit UVTect Mikroprozessorsteuerung™ ist ideal für ungefährliche Anwendungen, die eine sauberen Arbeitsbereich erfordern. Diese kompakten, leichten Arbeitsstationen bieten Überdruckluftbedingungen gemäß ISO 5.
Die AirClean™ Systems Arbeitsstationen mit vertikaler laminarer Strömung der Serie AC600 eignen sich ideal für ungefährliche Anwendungen, die einen sauberen Arbeitsbereich erfordern. Diese kompakten, leichten Arbeitsstationen bieten Überdruckluftbedingen gemäß ISO 5 in der gesamten Kammer und in der Schiebefensteröffnung, sodass luftgetragene Partikel von empfindlichen Anwendungen ferngehalten werden. Aufgrund der geringen Stellfläche und der einfachen Installation (einfach das Netzkabel anschließen) sind die Arbeitsstationen mit vertikaler laminarer Strömung der Serie AC600 eine ausgezeichnete Wahl für mobile ‘Reinräume’ in Ihrer Einrichtung.
Standardausstattung
  • Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich
  • Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose
  • Durchsichtiges Polycarbonatgehäuse für eine 360°-Sicht
  • Erhältlich in Standardhöhe oder in hoher Ausführung
  • Polypropylen-Konstruktion für chemische Beständigkeit Das Ergebnis: KEIN ROST
  • UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
  • Vertikale laminare Luftströmung gemäß ISO 5
  • Timer für Laborereignisse
  • Integrierte Leuchtstofflampe
Einzigartige Sicherheitsfunktionen
  • Filtersicherheitssperre zur Gewährleistung eines korrekten Filterwechsels
  • Lieferung erfolgt vollständig montiert
  • Geprüft nach UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1 und EN 61326-1
  • Filter und Elektronik befinden sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr durch verschüttete Chemikalien besteht
  • ISO 5-geprüft
  • Echtzeitüberwachung des installierten Filtrationsbetts
Spezifikation
Material Polypropylen
Zertifizierung/Konformität UL 61010-1, CSA C22.2 Nr. 61010-1 und EN 61326-1
Höhe (angloamerikanisch) 32 in.
Innenhöhe (angloamerikanisch) 18 in.
Höhe (metrisch) 81 cm
Innenhöhe (metrisch) 46 cm
Enthält UVTect™ Mikroprozessorsteuerung
Breite (angloamerikanisch) 48 in.
Breite (metrisch) 1220 mm