Learn More
Syngene™ AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet
The AirClean™ AC600 Series Class 1 Biological Safety Cabinet is a UPUV Workstation designed to safely handle biological samples. This workstation protects the operator from exposure to airborne pathogens and provides UV-C light for decontamination of materials and the work area and HEPA filtration technology for capturing harmful toxins.
Marke: Syngene™ SYN-AC632UPUV220-E
8350.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25057" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die UPUV-Arbeitsstation der Serie AC600 ist für die sichere Handhabung biologischer Proben sowie für das sichere Öffnen kleiner Verpackungen konzipiert. Die UPUV-Arbeitsstation schützt den Anwender vor dem Kontakt mit Krankheitserregern in der Luft und bietet UV-C-Licht zur Dekontamination von Materialien und des Arbeitsbereichs. Die UPUV-Arbeitsstation nutzt die bewährte HEPA-Technologie zur Eindämmung potenziell schädlicher Toxine. Alle UPUV-Arbeitsstationen sind mit einem 0,2 bis 0,5 Mikron großen Aerosol auf Leckagen getestet und zertifiziert und anschließend auf Bypässe untersucht. Die Zertifizierungsergebnisse der Einheit sind für eine spätere Überprüfung im Lieferumfang enthalten. Die Hauptkammer jeder UPUV-Arbeitsstation der Serie AC600 besteht aus langlebigem Polycarbonat, das eine vollständige 360-Grad-Sicht ermöglicht. Die überlappenden Schiebefenster, eine wichtige Sicherheitskomponente, verhindert das Entweichen von Kontaminanten aus der Luft, falls eine unbekannte Substanz gefunden wird. Die Polycarbonat-Konstruktion bietet eine natürliche Barriere gegenüber der UV-C-Strahlung, die zur Dekontamination der Arbeitsstation verwendet wird.
Einzigartige Sicherheitsfunktionen- Filtersicherheitssperre zur Gewährleistung eines korrekten Filterwechsels
- Polycarbonat- und Polypropylen-Design reflektiert UV-Energie
- Der automatische Schalter der Schiebefenster schaltet die Gebläse aus, wenn die Schiebefenster geschlossen sind, sodass eine Luftbarriere aufrechterhalten bleibt
- Der Schutzschalter am Schiebefenster schaltet das UV-Licht automatisch aus und aktiviert das Gebläse, wenn das Schiebefenster angehoben wird
- Lieferung erfolgt vollständig montiert
- Überlappende Schiebefenster aus Polycarbonat zum Schutz vor UV-Strahlung
- Filter und Elektronik befinden sich oberhalb des Arbeitsbereichs, sodass keine Gefahr besteht, dass Chemikalien in diese sensiblen Bereiche gelangen.
- Der Alarm für niedrigen Luftstrom warnt den Anwender sowohl optisch als auch akustisch
- Echtzeitüberwachung des installierten Filtrationsbetts
- Keine Lüftungsleitungssystem erforderlich Keine Installation erforderlich – direkter Anschluss an eine 110 V- oder 220 V-Standard-Steckdose Durchsichtiges Polycarbonatgehäuse für eine 360°-Sicht UVTect™ Mikroprozessorsteuerung UV- und Leuchtstofflampen Nahtloses Kunststoffdesign – ohne Fugen oder Lücken in der Konstruktion Timer für Laborereignisse Digitaler UV-Licht-Timer von 1 Sekunde bis 59 Minuten Durchführung für Elektrokabel
Spezifikation
Biologische Sicherheitswerkbank | |
32 in. | |
220 V |
AirSafe™ Sicherheitsteuerung, HEPA-Filter | |
81 cm |