Learn More
Syngene™ Airclean 600 PCR-Arbeitsstation
Airclean 600 PCR-Arbeitsstation mit UVTect Mikroprozessorsteuerung und vertikalem laminaren Luftstrom.
7345.00 € - 9505.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Workstation |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | UL-, CSA- und CE-zugelassen |
Enthält | UV-Steuerung |
Spannung | 220 V |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16514341
![]() |
Syngene™
SYN-32PWLF-E |
32 in. |
7345.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16457260
![]() |
Syngene™
SYN-48PWLF-E |
48 in. |
9505.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Mit UVTect Mikroprozessorsteuerung
- Bietet vertikalen laminaren Luftstrom der Klasse 100 und zeitgesteuertes UV-Licht für Sterilisation
- Enthält HEPA-Filter, Vorfilter, Fluoreszenzlicht, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter, Sicherheitsschalter und Schlupfluke
Spezifikation
Workstation | |
UL-, CSA- und CE-zugelassen | |
UV-Steuerung | |
220 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Airclean 600 PCR-Arbeitsstation