Learn More
Syngene™ Airclean 600 Totluftkasten
Airclean 600 Totluftkasten mit UVTect Steuerung.
6025.00 € - 7425.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Totluftkasten |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | AC UL-, CSA- und CE-zugelassen |
Enthält | UV-Steuerung |
Spannung | 220 V |
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16584331
![]() |
Syngene™
SYN-32DBC-E |
32 in. |
6025.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16554341
![]() |
Syngene™
SYN-48DBC-E |
48 in. |
7425.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Mit UVTect Steuerung
- Der Preis umfasst Leuchtstofflampen, UV-Lampen, UV-Einlegeboden mit Pipettenhalter und Schlupfluke
Spezifikation
Totluftkasten | |
AC UL-, CSA- und CE-zugelassen | |
UV-Steuerung | |
220 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Syngene™ Airclean 600 Totluftkasten