Learn More
Erlab Air Quality Sensor Halo Sense
This connected air quality sensor Halo Sense monitors the air quality in your spaces and tracks the quality of the air you are breathing. If pollution is detected, they immediately alert the user with light and sound signals.
Marke:  Erlab AS016
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30245767
  • N.V. / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
This connected air quality sensor Halo Sense monitors the air quality in your spaces and tracks the quality of the air you are breathing. If pollution is detected, they immediately alert the user with light and sound signals.
  • Voltage / frequency 110-230 V / 50-60 Hz
  • Energy consumption: 10 W
  • Housing: Lightweight, durable plastic
  • Detection sensor: Semiconductor
  • Weight 1kg - 2.2 lb.
  • Sensitivity levels: 5
  • Particle sensor
  • Equipped with removable turntable to allow installation on: wall, bench, ceiling
  • Voltage output 3.3 VDC: 1 permanent for alarm indicator (3.3V)
  • RJ45 cable Length: 3 m
  • Coverage from 14 to 40m²
  • Communication Interface: Simple communication by LED pulsation system / audible warning (can be disabled)
  • eGuard app: App for remote control and monitoring
  • Network connection
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Erlab Air Quality Sensor Halo Sense > VOC