missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Siedekapillare mit Glocke
Click to view available options
Länge (metrisch):
180 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Siedekapillare mit Glocke
- Um eine Verzögerung beim Sieden zu vermeiden
- Abmessungen:180 x 4 mm (L x Durchm.)
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 180 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 4 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur