Learn More
Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Die Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms verbessert die Messwerte von ml und l, indem sie eine Skala von Anforderungen in einer Vielzahl von Volumina liefert.
Marke:  Aalborg™ FT-013-88-GL-VA
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11872310
  • 73.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
2 l/min
Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms
Für verschiedene Flüssigkeiten, Gase oder Flüssigkeiten, dank der Korrelationstabellen
65 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aalborg™ Röhre zur Ausrichtung des Luftstroms > Luftströmungsrate: 2040 ml/min.; Breite: 65 mm