Learn More
Abeba™ Air-Cushion Sole 2370 Schuhe
Click to view available options
Größe:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Mikrofaser
- Weiß
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Integriertes Fußbett
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Spannbereich mit elastischem Band
- Dekontaminierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Farbe | Weiß |
| Material | Mikrofaser |
| Größe | 42 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Polyurethan |
| Modell | 2370 |