Learn More
Gibco™ AIM V™ Medium, flüssig (Forschungsgrad)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10297582
Click to view available options
Menge:
500 mL
1.000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10297582
Marke: Gibco™ 12055083
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
AIM V™ Medium, flüssig (Forschungsgrad)
AIM V (research grade) is a medium designed for the proliferation and/or manipulation of T cells, dendritic cells, and other immune cells.
Enthält L-Glutamin und Streptomycinsulfat bei 50 μg/ml sowie Gentamicinsulfat bei 10 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Monozyten, dendritische Zellen, T-Zellen, Hybridomas, PBMCs, Fibroblasten, Makrophagen, Myelomzellen, Lymphozyten
Form Flüssig
Produkttyp Serum-freies Medium (SFM)
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, HSA
Produktlinie AIM V
Menge 1.000 mL
Versandbedingung Raumtemperatur
Antibiotika inklusive Streptomycinsulfat, Gentamicin
Reinheits- oder Qualitätsgrad Forschungsqualität
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank (2–8°C) aufbewahren und vor Licht schützen.
Culture Type Säugetierzellkultur