Learn More
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents
Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1000 Reaktionen
500 Reaktionen
Beschreibung
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are designed for sensitive, robust amplification of RNA targets using a rapid single-tube TaqMan™ real-time reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für die sensitive, robuste Amplifikation von RNA-Zielen mit einer schnellen Einzelschlauch TaqMan™ real-time Reverse-Transkription-PCR-(RT-PCR)-Strategie konzipiert.
Empfohlen für die RNA-Pathogen-Amplifikation
Konsistente Amplifikation von RNA-Zielen mit hoher Spezifität und Sensitivität
Optimiert für den Einsatz mit Ihren targetspezifischen Primern und Sonden
Enthält ROX für die quantitative Fluoreszenzsignal-Normierung
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für schnelle und einfache Reaktionsvorbereitung konfiguriert. Diese Reaktionen sind in einem einzigen Röhrchen kombiniert, was Fehler beim Umgang mit den Proben minimiert und die Vorbereitungszeit verkürzt. Nach dem Zusammenbau sind Ergebnisse innerhalb ungefähr einer Stunde verfügbar. Das 25x RT-PCR-Enzymgemisch im Kit enthält eine hocheffiziente ArrayScript™ Reverse-Transkriptase, ein mutiertes MMLV RT für hohe cDNA-Erträge und AmpliTaq GOLD™ Polymerase, die bevorzugte Hot-Start-DNA-Polymerase für die spezifische Target-Amplifikation. Der 2x RT-PCR-Puffer wurde für eine effiziente, robuste Reverse-Transkription und PCR optimiert und umfasst den passiven Referenzfarbstoff ROX™ Dye für die quantitative Fluoreszenzsignal-Normierung. Außerdem gibt es einen Detection Enhancer als optionales Reagenz für die Amplifikation von Templates mit einem hohen GC-Gehalt oder persistierender Sekundärstruktur.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für schnelle und einfache Reaktionsvorbereitung konfiguriert. Diese Reaktionen sind in einem einzigen Röhrchen kombiniert, was Fehler beim Umgang mit den Proben minimiert und die Vorbereitungszeit verkürzt. Nach dem Zusammenbau sind Ergebnisse innerhalb ungefähr einer Stunde verfügbar. Das 25x RT-PCR-Enzymgemisch im Kit enthält eine hocheffiziente ArrayScript™ Reverse-Transkriptase, ein mutiertes MMLV RT für hohe cDNA-Erträge und AmpliTaq GOLD™ Polymerase, die bevorzugte Hot-Start-DNA-Polymerase für die spezifische Target-Amplifikation. Der 2x RT-PCR-Puffer wurde für eine effiziente, robuste Reverse-Transkription und PCR optimiert und umfasst den passiven Referenzfarbstoff ROX™ Dye für die quantitative Fluoreszenzsignal-Normierung. Außerdem gibt es einen Detection Enhancer als optionales Reagenz für die Amplifikation von Templates mit einem hohen GC-Gehalt oder persistierender Sekundärstruktur.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 25 X |
| Inhalt und Lagerung | Sufficient for 1000 reactions of 25 μL, contains: • 14 mL 2X RT-PCR Buffer • 1100 μL 25X RT-PCR Enzyme Mix • 25 mL Nuclease-free Water. |
| Beschreibung | Works on all AB platforms, but is optimized for the 7500. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | Tube |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | Einstufige qRT-PCR |
| Polymerase | AmpliTaq Gold DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System |
| Mehr anzeigen |
Nur für veterinärmedizinische Zwecke.