Learn More
Applied Biosystems™ AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents
Artikelnummer. 30057790 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
1000 Reaktionen
100 Reaktionen
500 Reaktionen
Packungsgröße:
100 Reaktionen
1000 Reaktionen
500 Reaktionen
Artikelnummer. 30057790
Marke: Applied Biosystems™ 4387424
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für die sensitive, robuste Amplifikation von RNA-Zielen mit einer schnellen Einzelschlauch TaqMan™ real-time Reverse-Transkription-PCR-(RT-PCR)-Strategie konzipiert.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR Reagents are designed for sensitive, robust amplification of RNA targets using a rapid single-tube TaqMan™ real-time reverse transcription PCR (RT-PCR) strategy.
AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für die sensitive, robuste Amplifikation von RNA-Zielen mit einer schnellen Einzelschlauch TaqMan™ real-time Reverse-Transkription-PCR-(RT-PCR)-Strategie konzipiert.
  • Empfohlen für die RNA-Pathogen-Amplifikation
  • Konsistente Amplifikation von RNA-Zielen mit hoher Spezifität und Sensitivität
  • Optimiert für den Einsatz mit Ihren targetspezifischen Primern und Sonden
  • Enthält ROX für die quantitative Fluoreszenzsignal-Normierung
    AgPath-ID™ One-Step RT-PCR-Reagenzien sind für schnelle und einfache Reaktionsvorbereitung konfiguriert. Diese Reaktionen sind in einem einzigen Röhrchen kombiniert, was Fehler beim Umgang mit den Proben minimiert und die Vorbereitungszeit verkürzt. Nach dem Zusammenbau sind Ergebnisse innerhalb ungefähr einer Stunde verfügbar. Das 25x RT-PCR-Enzymgemisch im Kit enthält eine hocheffiziente ArrayScript™ Reverse-Transkriptase, ein mutiertes MMLV RT für hohe cDNA-Erträge und AmpliTaq GOLD™ Polymerase, die bevorzugte Hot-Start-DNA-Polymerase für die spezifische Target-Amplifikation. Der 2x RT-PCR-Puffer wurde für eine effiziente, robuste Reverse-Transkription und PCR optimiert und umfasst den passiven Referenzfarbstoff ROX™ Dye für die quantitative Fluoreszenzsignal-Normierung. Außerdem gibt es einen Detection Enhancer als optionales Reagenz für die Amplifikation von Templates mit einem hohen GC-Gehalt oder persistierender Sekundärstruktur.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Konzentration 25 X
    Inhalt und Lagerung Sufficient for 500 reactions of 25 μL, contains:
    • 7mL 2X RT-PCR Buffer
    • 550 μL 25X RT-PCR Enzyme Mix
    • 25 mL Nuclease-free Water.
    Beschreibung Works on all AB platforms, but is optimized for the 7500.
    Nachweisverfahren Primer-Sonde
    Format Tube
    GC-Rich PCR Performance Hoch
    PCR-Methode Einstufige qRT-PCR
    Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
    Reaktionsgeschwindigkeit Standard
    Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 System, 7500 Fast System, 7900HT System, StepOne™, StepOnePlus™, ViiA™ 7 System, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ Absolute Q Digital PCR System
    Passiver Referenzfarbstoff ROX (vorgemischt)
    Produktlinie AgPath-ID, Ambion
    Produkttyp Einstufige RT-PCR-Reagenz
    Menge 500 reactions
    Reverse Transkriptase ArrayScript™
    Versandbedingung Trockeneis
    Ausreichend für 500 Reaktionen
    Wiedergabetreue (vs. Taq) 25 X
    Anzahl Reaktionen 500 Reaktionen
    Probentyp RNA
    Volumen 7 mL
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für veterinärmedizinische Zwecke.