Learn More
STEMCELL Technologies AggreWell™800 6-well plate, 1 pack
Click to view available options
Menge:
1 Platte
Beschreibung
- AggreWell™ plates bring an easy, standardized approach to the generation of cell aggregates, including embryoid bodies (EBs) and spheroids
- EBs and spheroids generated using AggreWell™ plates are consistent in size and shape, and are uniform within and between experiments
- New and improved second-generation AggreWell™ plates are compatible with a variety of cell types, including ES and iPS cells, cancer cells and more
- Enhanced optical characteristics provide crystal clear imaging
- Note: AggreWell™ Rinsing Solution is required for optimal EB and spheroid formation
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Differentiation; Spheroid Culture; Toxicity Assay |
| Menge | 1 Platte |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.