Learn More
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft
Die Wickeletiketten aus Nylongewebe passen sich dank ihrer hohen Biegsamkeit auch an stark gekrümmte Oberflächen wie Fläschchen an.
55.55 € - 139.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Durchmesser (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Dimensions (LxW) Durchmesser (angloamerikanisch) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17818434
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173300
0,375 x 1 in. 0,375 in. M710, BMP71 9.53 mm
117.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17858414
Unterlagen ansehen
Brady™
174378
0,375 x 1 in. 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 9.53 mm
126.00 €
500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17898274
Unterlagen ansehen
Brady™
174077
0,5 x 1 in. 0,375 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12.7 mm
55.55 €
250 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17821669
Unterlagen ansehen
Brady™
173710
0,5 x 0,9 in. 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12.7 mm
139.00 €
500 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das weiße Nylongewebe mit matter Polyamidbeschichtung verfügt über einen dauerhaften Acrylklebstoff und ist für den Thermotransferdruck geeignet.
  • Für den Einsatz im Innenbereich empfohlen
  • UL- und CSA-Zulassung
  • Anwendungstemperatur von -40 bis 90°C (-40 bis 193°F)
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Weiß
Ausgestanzt
Einseitig bedruckbar
Etiketten
Laborbeschriftung
Rechteck
-40 bis +90 °C
0.166 mm
Halogenfrei (DIN VDE 0472 Teil 815)
Ohne
Matt
Nylon
Thermotransfer
Unsteril
Nein
-40 bis +194 °F
0,0065 in.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft