Learn More
RETSCH O-Ring für Achat und Zirkonoxid
9.20 €
Spezifikation
Produkttyp | O-Ring |
---|---|
Material | Achat und Zirkoniumoxid |
Menge | Gehäuse 1Each |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10186693
|
RETSCH
05.114.0069 |
Für Schwingscheibenmühle RS 200 50 ml-Mahlsatz | |||||||
11914352
|
RETSCH
05.114.0070 |
Für Schwingscheibenmühle RS 200 100 ml-Mahlsatz |
9.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
O-Ring | |
Achat und Zirkoniumoxid | |
Gehäuse 1Each |