Learn More
RETSCH Mahlkugeln aus Achat
Brand: RETSCH 05.368.0065
Additional Details : Netto-Gewicht : 0.03500kg
Description
Material: AchatVolumen: 30mL
Specifications
Mahlkugeln | |
30 mm | |
Planeten-Kugelmühle PM 400 | |
Agate |