Spezifikation
Physikalische Form | Powder |
Schmelzpunkt | 88.3°C |
Material | Agarose SERVA Premium |
Dichte | 0.5 at 20°Cg/cm3 |
Farbe | Weiß |
pH | 6 |
Menge | 100 g |
Elektroendosmose (EEO) | 0.05 to 0.13 |
Gelstärke | >1100g/cm2 |
Geruch | Recognizable |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Agarose SERVA™ Premium, Serva Electrophoresis™
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur