Learn More
Agarose (mittlere EEO/Proteinelektrophoresequalität), Fisher BioReagents Artikelnummer.: 10193053
Agarose (mittlere EEO/Proteinelektrophoresequalität), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10193053
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
Artikelnummer. 10193053
Marke: Fisher BioReagents BP161100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideale Alternative zu Polyacrylamid für die Elektrophorese von Serumproteinen. Immunelektrophorese. Elektrophorese von Nukleinsäuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis Medium-EEO
Physikalische Form Pulver/Feststoff
CAS 9012-36-6
Farbe Cremefarben
Menge 100 g
DNase DNase-frei
Elektroendosmose (EEO) 0.16 to 0.19
Summenformel C12H18O9
Gelierungstemperatur 34.5° to 37.5°C
Gelstärke 1000g/cm2min.
Formelmasse 306.12
Güte Proteinelektrophorese
Verpackung Poly-Flasche
Name des Produkts
Agarose (mittlere EEO/Proteinelektrophoresequalität), Fisher BioReagents >