Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose, niedrige EEO Artikelnummer.: 15477699
Thermo Scientific Chemicals Agarose, niedrige EEO
Artikelnummer. 15477699
100 g
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
Artikelnummer. 15477699
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66369.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Agarose is useful in separation of nucleic acids electrophoretically, Suitable for isoelectric focusing, protein blotting and antibody separation Agarose gels are also used in immunoelectrophoresis (IEP) and double-diffusion Ouchterlony plates to demonstrate antibody-antigen reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose ist nützlich bei der elektrophoretischen Trennung von Nukleinsäuren. Geeignet für isoelektrische Fokussierung, Proteinblotting und Antikörpertrennung. Agarosegele werden auch in der Immunelektrophorese (IEP) und der Doppeldiffusion eingesetzt. Ouchterlony-Platten zum Nachweis von Antikörper-Antigen-Reaktionen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Gelstärke: >2400 g/cm² (1.5 % w/v); Geliertemperatur: 35 bis 37 °C; EEO: 0.07-0.1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose
Namenshinweis low EEO
Physikalische Form Pulver
Schmelzpunkt 87°C to 89°C
Farbe Weiß
Menge 100 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY04K055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberJ66369.22,J66369.18
ChargennummerU09K064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2024 Catalog NumberJ66369.22,J66369.18
ChargennummerS17K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberJ66369.22,J66369.18
ChargennummerX24J005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/11/2023 Catalog NumberJ66369.22,J66369.18
ChargennummerU03J012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/08/2023 Catalog NumberJ66369.22,J66369.18
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose, niedrige EEO >