Learn More
Agarose LE, Molekularbiologie-Gütegrad, UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15855358
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose LE
Physikalische Form Granulares, freies bis fließendes Pulver
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Güte Molekularbiologie