missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Agarose LE

Artikelnummer. p-30087 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10289590

Marke: Thermo Scientific Chemicals 400410250

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 9012-36-6

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 9012-36-6
MDL-Nummer MFCD00081294

Specifications

Chemischer Name oder Material Agarose medium-low EEO
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Schmelzpunkt 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel)
Farbe Cremefarben bis weiß
Menge 25 g
Elektroendosmose (EEO) 0.05 to 0.13
Gelierungstemperatur 34.5° to 37.5°C (1.5% gel)
Gelstärke >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Güte Elektrophorese
Show More Show Less

RUO – Research Use Only

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.