Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Agarose medium-low EEO |
Physikalische Form | Feines Kristallpulver |
Schmelzpunkt | 86.5°C to 89.5°C (1.5% gel) |
Farbe | Cremefarben bis weiß |
Menge | 100 g |
Elektroendosmose (EEO) | 0.05 to 0.13 |
Gelierungstemperatur | 34.5° to 37.5°C (1.5% gel) |
Gelstärke | >1200g/cm2 (1% gel), >2500g/cm2 (1.5% gel) |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Agarose LE >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur