Learn More
Agarose-Gel-Ladefarbstoff (6X), auf Saccharosebasis, Thermo Scientific™
35.76 € - 64.40 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose gel loading dye
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis sucrose based
Konzentration 6X
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15403119
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60333.AC
25 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15413119
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60333.AD
50 mL
64.40 €
50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Agarose gel loading dye
Flüssig
sucrose based
6X
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern