Learn More
Thermo Scientific Chemicals Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung (6x) auf Glycerinbasis, frei von Xylencyanol FF
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60933.AC
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15480157
  • 67.84 € / 25 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
6X DNA Loading Buffer is a pre-mixed solution used to prepare DNA markers and samples for loading on agarose or polyacrylamide gels. It is a pre-mixed loading buffer containing two different dyes xylene cyanol FF for visual tracking of DNA migration during agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
6X DNA Ladepuffer ist eine vorgemischte Lösung zur Herstellung von DNA-Markern und Proben für die Beladung von Agarose- oder Polyacrylamidgelen. Es handelt sich um einen vorgemischten Ladepuffer, der zwei verschiedene Farbstoffe Xylencyanol FF zur visuellen Verfolgung der DNA-Migration während der Agarosegelelektrophorese enthält.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Ohne Xylencyanol FF. Enthält 0.25 % Bromophenolblau, 30 % Glycerin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Agarose gel loading dye
Flüssigkeit
25 mL
glycerol based, Xylene Cyanol FF free
6X
Fully misicible in water.