Learn More
Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung (6x), auf Glycerinbasis, frei von Bromphenol, Thermo Scientific™
37.50 € - 67.80 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose gel loading dye
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis glycerol based, bromophenol free
Konzentration 6X
MDL-Nummer MFCD00675058
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15430307
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63429.AC
25 mL Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15440307
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63429.AD
50 mL
67.80 €
50 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Agarose gel loading dye
glycerol based, bromophenol free
MFCD00675058
Flüssig
6X
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H319
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
P280-P264-P305+P351+P338-P337+P313
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Wash thoroughly after handling.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Warning
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Kühl lagern