Learn More
Thermo Scientific Chemicals Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung (6x), auf Glycerinbasis
Marke: Thermo Scientific Chemicals J63869.AC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AnwendungenAgarose-Gelladefarbstoff (6X), alkalisch, wird bei der DNA-Gelanalyse in alkalischem Zustand verwendet. Er wird in der Agarose-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
0.25 % Bromophenolblau, 0.25 % Xylolcyanol FF und 40 % Glycerin
Spezifikation
Agarose gel loading dye | |
Flüssigkeit | |
25 mL | |
Fully miscible in water. |
glycerol based | |
6X | |
MFCD00675058 |
RUO – Research Use Only