Learn More
Thermo Scientific Chemicals Farbstoff für die Agarose-Gelbeladung (6x), auf Ficoll-Basis
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Agarose gel loading dye |
| Namenshinweis | Ficoll based |
| Physikalische Form | Viskose Flüssigkeit |
| Konzentration | 6X |
| Menge | 25 ml |
| MDL-Nummer | MFCD00675058 |