Learn More
Thermo Scientific Chemicals Agarose-Gel-Ladefarbstoff (6X), alkalisch
Artikelnummer. 15464579
Click to view available options
Menge:
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 15464579
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62157.AB
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Agarose gel loading dye (6X), alkaline is used in DNA gel analysis in alkaline condition. It is used in agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Agarose-Gelladefarbstoff (6X), alkalisch, wird bei der DNA-Gelanalyse in alkalischem Zustand verwendet. Er wird in der Agarose-Gelelektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
300 mM Natriumhydroxid, 6 mM EDTA, 0.25 % Bromocresol grün, 0.25 % Xylol Cyanol FF und 18 % Ficoll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Agarose gel loading dye
Namenshinweis alkaline
Physikalische Form Flüssigkeit
Konzentration 6X
Menge 10 ml
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Agarose Gel Loading Dye (6X, Alkaline)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Sodium hydroxide, 1,3-Benzenedisulfonicacid, glycine