Learn More
MP Biomedicals™ Agar, bakteriologische Qualität
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Aus Rhodophyceae (Rotalge) gewonnen
- Bakteriologischer Gütegrad
- Weißes bis hellgelb
- 100-Mesh-Pulver
- CAS-Nr.: 9002-18-0
- EG-Nr. 232-658-1
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weißgrau |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Pulver |
| Güte | Bakteriologisch |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Herstellung von Festkulturmedien für mikrobiologische und bakteriologische Anwendungen |
| Menge | 250 g |
| Spezies | Rote Alge Rhodophyceae |