Learn More
AG 205
Progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand
143.00 € - 497.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone |
---|---|
CAS | 442656-02-2 |
Prozentgehaltsbereich | >98% |
Summenformel | C22H23ClN6OS |
Formelmasse | Observed MW: 454.98 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18707926
|
Tocris Bioscience
6242/25 |
25 mg |
497.00 €
25 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18014312
|
Tocris Bioscience
6242/5 |
5 mg |
143.00 €
5 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
AG 205 is a progesterone receptor membrane component 1 (Pgrmc1) ligand. Inhibits cell cycle progression and cell viability in cancer cell lines. Inhibits progesterone induced cytosolic Ca2+ increases in GnRH neurons in vitro.Spezifikation
cis-2-[[1-(4-Chlorophenyl)-1H-tetrazol-5-yl]thio]-1-(1,2,3,4,4a,9b-hexahydro-2,8-dimethyl-5H-pyrido[4,3-b]indol-5-yl)-ethanone | |
>98% | |
Observed MW: 454.98 |
442656-02-2 | |
C22H23ClN6OS |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Bei 4 °C lagern