Learn More
Brady™ Langnachleuchtende Sicherheitsschilder aus Vinyl
8.82 € - 14.18 €
Spezifikation
Material | Vinyl |
---|---|
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Permanent Acrylic |
Beschreibung | Nachglüh-Vinyl |
Min. Temperatur (metrisch) | -18 °C |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10162554
|
Brady™
263102 |
300 mm | Exit and emergency exit - left | N/A | ||||||
10162174
|
Brady™
263100 |
300 mm | Ausgang und Notausgang – geradeaus |
12.90 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10673965
|
Brady™
263101 |
400 mm | Exit and emergency exit - straight | N/A | ||||||
Spezifikation
Vinyl | |
Permanent Acrylic | |
-18 °C | |
Safety Sign (Photoluminescent) |
Je 1 | |
Nachglüh-Vinyl | |
0.2 mm | |
White on Green |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Langnachleuchtende Sicherheitsschilder aus Vinyl