Learn More
Aflatoxin B1, kristallin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10593011
Aflatoxin B1, kristallin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10593011
1 mg
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10593011
Marke: Thermo Scientific Acros 227340010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Aflatoxin B1, kristallin (CAS-Nr. 1162-65-8) gehört zu einer Gruppe von Mykotoxinen, die stark hepatotoxische und karzinogene Wirkungen aufweisen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Informationen
• Aflatoxin B1 (AFB1) gehört zu einer Gruppe von Mykotoxinen, die von Aspergillus flavus und Aspergillus parasiticus produziert werden und karzinogene Wirkung aufweisen.
• AFB1 kann die Transversion von G zu T in der dritten Position von Codon 249 des p53-Tumorsuppressor-Gens auslösen, was zu einer Mutation und Förderung des karzinogenen Prozesses führt.
Anwendungen
• Aflatoxin B1 zeigt teratogene Wirkung
• Ist ein CYP1A2-, CYP2A6-, CYP2D6- und CYP3A-Substrat und kann zur Untersuchung der CYP-Familie in Vitro- und In-vivo-Untersuchungen verwendet werden.
•Kann Immunsuppression in Tiermodellen verursachen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1162-65-8
Summenformel C17H12O6
Molekulargewicht (g/mol) 312.28
MDL-Nummer MFCD00869647
InChI-Schlüssel OQIQSTLJSLGHID-UHFFFAOYNA-N
Synonym ccris 12, aflatoxin b, 2,3,6aalpha,9aalpha-tetrahydro-4-methoxycyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, aflatoxin-b1, unii-9n2n2y55mh, afb1, 1h,11h-cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione,2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxy-, 6ar,9as, aflatoxin b1, cyclopenta c furo 3',2':4,5 furo 2,3-h 1 benzopyran-1,11-dione, 2,3,6a,9a-tetrahydro-4-methoxyMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 186907
ChEBI CHEBI:2504
IUPAC-Name 11-Methoxy-6,8,19-trioxapentacyclo[10.7.0.0²,⁹.0³,⁷.0¹³,¹⁷]nonadeca-1,4,9,11,13(17)-pentaen-16,18-dion
SMILES COC1=C2C3=C(C(=O)CC3)C(=O)OC2=C2C3C=COC3OC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aflatoxin B1
Verpackung Glasflasche
Menge 1 mg
Merck Index 15, 171
Formelmasse 312.27
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number227340100,227340500,227340010
ChargennummerA0454880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number227340100,227340500,227340010
ChargennummerA0454881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number227340100,227340500,227340010
ChargennummerA0455348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number227340100,227340500,227340010
ChargennummerA0432253 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number227340100,227340500,227340010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aflatoxin B1
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Aflatoxine AFB1
Name des Produkts
Aflatoxin B1, kristallin, Thermo Scientific Chemicals >