Learn More
B Braun™ Aesculap™ Sicherheitsskalpell
Reduziert das Risiko von Infektionen durch Schnitte und Stichverletzungen, die bei der Übergabe, Übernahme und Entsorgung von Skalpellen auftreten.
Marke: B Braun™ BA820SU
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Sicherheitsverriegelungsmechanismus für die Entsorgung
- Einhändige Bedienung
- Ergonomische Führung für präzise Einschnitte
- Lineal in cm und Zoll
- Transparente Kappe für Klingenschutz – Klinge und Position sind immer sichtbar
- Bietet eine optimale Trennung
Spezifikation
Karbonstahl | |
Chirurgengüte | |
Steril | |
Kunststoff |
Nr. 20 | |
Ja | |
Schutzkappe | |
10/Packung |