Learn More
B Braun™ Aesculap™ Favorita™ Klingen
Hochwertige Kohlestahlklingen mit anerkannter Qualität für den professionellen Einsatz.
Marke: B Braun™ GT730
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hochwertige Kohlestahlklingen bieten eine außergewöhnlich lange Schneidkantenretention
- Hochwertige Verarbeitung – alle Teile sind gefräst oder profilgeschliffen
- Einstellbarer Plattendruck
- Hochwertige Oberflächengüte gegen Korrosion
- Mehrfachschärfung
Spezifikation
Schneiden/Rasieren von Haaren | |
Aesculap™ Favorita™ Schermaschinen | |
1/2 mm Schnittlänge |
Schermaschinenklingen | |
Karbonstahl |