Learn More
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 5 ml
200 μl, erweitert
Format:
Bulk
Racks
Packungsgröße:
1632 Stück
Beskrivning
Die hervorragenden Spitzen mit Aerosolbarriere verhindern Kreuzkontaminationen.
Fisherbrand™ Spitzen mit Aerosolbarriere sind universell einsetzbar und gewährleisten die Integrität Ihrer Proben.
- Der einzigartige kleine Mikronfilter verhindert Aerosolverunreinigungen ohne Behinderung des Luftstroms
- Verwenden Sie Aerosolbarrierespitzen, um die Integrität des Ergebnisses zu gewährleisten
- RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
- Naturfarben
Verpackungscode -- BP: Großpackung; RI: Rack-Einsätze; HR: Klappgestell; HRS: Klappgestellt, steril; HR/T: Klappgestell, spurenmetallfrei; LR: Gestell mit abnehmbarem Deckel; LRS: Gestell mit abnehmbarem Deckel, steril; SR: Stapelgestell; IWS: Einzeln verpackt, steril.
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen (metrisch) | 200 μl, erweitert |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 3,5 in. |
| Länge (metrisch) | 91 mm |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Extra lang |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal Fit |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering