Learn More
Thermo Scientific™ Aeromonas-Nährboden
Artikelnummer. 12789060
Click to view available options
Beschreibung:
Aeromonas-Nährboden
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12789060
Marke: Thermo Scientific™ PO0325A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Isolieren Sie mit diesem diagnostischen Medium selektiv Aeromonas hydrophila aus Lebensmittel-, Wasser- und Umweltproben
Isolieren Sie Aeromonas hydrophila mit dem vorbereiteten Thermo Scientific™ Oxoid™ Aeromonas Selective Agar selektiv aus Lebensmittel-, Wasser- und Umweltproben. Das Medium ist eine Modifikation des XLD-Mediums1 , das für das Wachstum von Aeromonas spp. und Plesiomonas spp. sowie üblicher Enterobacterioaceae entwickelt wurde. Zur Verbesserung der Selektivität des Nährbodens wurde Ampicillin in empfohlener Menge zugesetzt. Die empfohlene Ampicillin-Menge liegt deutlich unter dem Gehalt, der zur Hemmung bestimmter Stränge von Aermonas führen kann.2
Aeromonas spp. treten häufig im Boden und Wasser auf, auch in unbehandeltem und gechlortem Wasser, Rohmaterialien, rohen Lebensmitteln und Rohmilch. Verwenden Sie Aeromonas Medium zur selektiven Isolierung von Aeromonas hydrophila aus Umweltproben.
  • Empfohlen von der MAFF/DHS-Lenkungsgruppe zur mikrobiologischen Sicherheit von Lebensmitteln für den Nachweis und die Zählung von Aeromonas hydrophila3.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden
Die Verwendung von Aeromonas Agar zum Nachweis von Aeromonas spp. in Leitungswasser, abgefülltem Wasser und Lebensmitteln, einschließlich Fleisch, Geflügel, Fisch und Meeresfrüchten, wurde von mehreren Arbeitern berichtet. 4,5,6,7,8
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Aeromonas-Nährboden
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung