Learn More
Tocris Bioscience™ AEBSF
Broad spectrum, irreversible inhibitor of serine proteases
Marke:  Tocris Bioscience™ 5175/100
130.45 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 18705698
  • 166.00 € / 100 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
AEBSF is a broad spectrum, irreversible inhibitor of serine proteases. Also inhibits NADPH oxidase activation in vitro. Attenuates airway inflammation in a mouse model of airway allergy.
Spezifikation
Spezifikation
>98%
AEBSF
AEBSF
100 mg
239.69
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke