Learn More
Motic™ AE31E Binokularmikroskop
Verwenden Sie dieses Mikroskop für die routinemäßige Untersuchung lebender Zellen. Motic™ AE31E Binokularmikroskope eignen sich optimal für Universitäten, klinische Routineverfahren und Laborumgebungen.
Marke: Motic™ 1100100200565
2931.43 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weitfeldokulare mit großem Augenabstand WFPLX10x/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen, mit Augenmuscheln aus Gummi
- Zentrierteleskop
- Seitlicher Fünffach-Objektivwechselrevolver
- CCIS planachromatisches Objektiv PL4x
- CCIS planachromatisches Phasenobjektiv PL PH10x, LWD PL PH20x, LWD PL PH40x
- Tischplatte mit Glas- und Metalleinsätzen
- ELWD N.A. 0.30 Kondensor
- Phasenschieber, zentrierbar PH1, Hellfeld, PH3
- Quarz-Halogen 6 V/30 W mit Koehler-Beleuchtung sowie externem Lampengehäuse und Helligkeitsregler
Spezifikation
100/240 V | |
Zur Seite gerichteter fünffacher Objektivrevolver | |
Weitfeldokulare mit hohem Augenpunkt WFPL10X/22 mm mit Dioptrieneinstellung an beiden Okularen und Augenmuscheln aus Gummi | |
Binokulares Inversmikroskop |
ELWD N.A.0,3 mit Phasenschieber (Ph1, BF) | |
Universalnetzteil 100/240 V (CE) | |
Koehler Quarz-Halogen mit externem Lampengehäuse und Intensitätskontrolle 6 V/30 W |