Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Marke:  OHAUS™ 30206084
812.19 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15531936
  • 1245.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Die AutoCalTM-Option sorgt für eine schnelle Stabilisierung und einen zuverlässigen Betrieb und gewährleistet so eine solide Wägeleistung sowie genaue, reproduzierbare Ergebnisse für Standardanwendungen im Labor.
  • Der Farb-Touchscreen mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht den Zugriff auf alle Adventurer’-Anwendungen, während duale USB-Anschlüsse mit GLP/GMP-Tracking die Überwachung und Berichterstellung von Daten unterstützen.
  • Die 1 mg-Modelle verfügen über einen zweiteiligen, oben montierten Windschutz mit weit öffnenden Türen, der ausreichend Platz für die Probenpositionierung bietet, während die 0,01 g- und 0,1 g-Modelle große Wägeschalen haben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant
Precision Balance AX2201/E
Farb-Touchscreen
AC-Adapter
Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne
82 g
0,100000 g
1.500 s
10°C bis 30°C
2 years
354 x 230 x 100 mm
354 mm
230 mm
100 mm
7.7 in.
195 mm
4,200 kg
100/240 V
AC-Adapter Eingang: 50/60 Hz
Extern
RS232, USB-Host, USB-Gerät (mitgeliefert). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr.
2200 g
0,100000 g
±0,2 g
1.5 sec.
AX2201/E
5 ppm/°C
50 bis 86 °F
2000 g, OIML F1 oder ASTM CL 2
Gramm, Milligramm, Karat, Unze, Ounce Troy, Pfund, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Hongkong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, Custom
13,93 in.
6.9 in.
175 mm
13,93 in.
354 mm
10.1 lb.
AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz
AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
No
Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX)