Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Artikelnummer. 15521936 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
6.200 g
8200 g
12 kg
Lesbarkeit:
0,001 g
1 mg
0,01 g
0,010000 g
0,100000 g
0,1 g
Modell:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Kalibrierung:
Extern
Intern
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 15521936
Marke: OHAUS™ 30206083
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
  • Die AutoCalTM-Option sorgt für eine schnelle Stabilisierung und einen zuverlässigen Betrieb und gewährleistet so eine solide Wägeleistung sowie genaue, reproduzierbare Ergebnisse für Standardanwendungen im Labor.
  • Der Farb-Touchscreen mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht den Zugriff auf alle Adventurer’-Anwendungen, während duale USB-Anschlüsse mit GLP/GMP-Tracking die Überwachung und Berichterstellung von Daten unterstützen.
  • Die 1 mg-Modelle verfügen über einen zweiteiligen, oben montierten Windschutz mit weit öffnenden Türen, der ausreichend Platz für die Probenpositionierung bietet, während die 0,01 g- und 0,1 g-Modelle große Wägeschalen haben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Metrology: OIML R76, EN 45501 (Class I, nmax 320000, Class II, nmax 52000), Product Safety: EN 61010-1, IEC 61010-1, Electromagnetic Compatibility: IEC 61326-1, EN 61326-1 (Emissions Class B, Immunity Industrial Requirements), GLP/GMP Compliant
Anschlusstyp RS232, USB-Host, USB-Gerät (mitgeliefert). GLP/GMP-Datenausgabe mit Echtzeituhr.
Beschreibung Precision Balance AX2201
Fassungsvermögen 2200 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 0,100000 g
Enthält AC-Adapter
Linearität ±0,2 g
Material Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne
Messzeit 1.5 sec.
Min. Probengewicht 82 g
Modell AX2201
Wiederholgenauigkeit 0,100000 g
Empfindlichkeitsdrift 5 ppm/°C
Stabilisierungszeit 1.500 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Testlast 2000 g, OIML F1 oder ASTM CL 2
Gewährleistung 2 years
Wägemodi Gramm, Milligramm, Karat, Unze, Ounce Troy, Pfund, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Hongkong Tael, Singapur Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, Custom
Abmessungen (L x B x H) 354 x 230 x 100 mm
Länge (angloamerikanisch) 13,93 in.
Länge (metrisch) 354 mm
Breite (angloamerikanisch) Schale 6.9 in.
Breite (metrisch) 230 mm
Breite (metrisch) Schale 175 mm
Höhe (metrisch) 100 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 13,93 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 7.7 in.
Tiefe (metrisch) 354 mm
Tiefe (metrisch) Schale 195 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 10.8 lb.
Gewicht (metrisch) 4,900 kg
Elektrische Anforderungen AC Adapter Input: 100/240 V, 0.3 A, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Stromstärke AC Adapter Input: 0.3 A, AC Adapter Output: 0.84 A
Frequenz AC-Adapter Eingang: 50/60 Hz
Legal for Trade No
Kalibrierung Intern
Sprachen Chinesisch, Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch (BR), Spanisch (MX)