Learn More
OHAUS™ Adventurer™ Präzisionswaage
Artikelnummer. 15385043 Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
6.200 g
8200 g
12 kg
Lesbarkeit:
0,001 g
1 mg
0,01 g
0,010000 g
0,100000 g
0,1 g
Modell:
AX12001
AX12001/E
AX12001M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Kalibrierung:
Extern
Intern
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 15385043
Marke: OHAUS™ 30127961
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimale Balance zwischen den Innovation und praktischen, unkomplizierten Wiegefunktionen. Ohaus™ Adventurer Präzisionswaagen decken alle erforderlichen Anwendungen für Standardwägeaufgaben und Messaktivitäten ab.
Die Ohaus Adventurer Waagen vereinen kreative Merkmale mit funktionellen und dennoch unkomplizierten Wägemöglichkeiten und umfassen alle Anwendungen, die für routinemäßige Wäge- und Messaufgaben erforderlich sind. Mit einem Farb-Touchscreen, GLP/GMP-Konformität, zwei USB-Anschlüssen und einem genialen Windschutz ist die Adventurer die am besten ausgestattete Waage ihrer Klasse. Stabilität, Genauigkeit und schnelle Ansprechzeiten sorgen für optimale Wägeergebnisse. Der Farb-Touchscreen mit großem Betrachtungswinkel ermöglicht einen schnellen Zugriff auf alle Anwendungen der Adventurer. Zwei USB-Ports mit GLP/GMP-Tracking-Funktionen unterstützen die Überwachung und das Reporting von Daten. Der platzsparende Windschutz verbessert die Zugriffsmöglichkeit für den Anwender. Die zweiteiligen, oben angebrachten Windschutztüren öffnen sich weit nach beiden Seiten, bieten ausreichend Platz für die Probenplatzierung und reduzieren zudem die Aufstellfläche des Windschutzes auf der Rückseite der Waage im geöffneten Zustand. Weitere Funktionen und Ausstattungsmerkmale: RS232-Schnittstelle, integrierter Unterwägehaken, komplette Gehäuseabdeckung während der Verwendung, entnehmbare Edelstahlwanne, Bodengehäuse aus Druckguss, Sicherheitsbügel, beleuchtete Füllstandsanzeige, vier einstellbare Füße, Software-Sperrmenüs, Stabilitätsanzeige, Software-Überlast-/Unterlastanzeige, vom Anwender wählbare Umgebungseinstellungen, akustische Anzeige, vom Anwender wählbare Helligkeitseinstellungen, automatische Dimmung, Touchscreen-Kalibrierung, Autotara und neun verschiedene vom Anwender wählbare Bediensprachen.
  • Wählen Sie aus unterschiedlichen Adventurer Modellen mit vielen Betriebskapazitäten und Ablesbarkeitsoptionen
  • Die schnelle Stabilisierungszeit verbessert die Produktivität und liefert zuverlässige Wägeergebnisse für Routineaufgaben
  • Bestimmte Modelle verfügen über AutoCal, ein internes automatisches System zur täglichen Kalibrierung. Die herkömmliche externe Kalibrierung durch den Bediener ist ebenfalls für jedes Modell verfügbar
  • Bedienung und Zugriff auf neun Anwendungsmodi und andere Funktionen über den auch mit Handschuhen bedienbaren Farb-Touchscreen
  • Die Anwendungsmodi umfassen: Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, dynamisches Wägen, Kontrollwägen, Display halten, Summieren und Formulieren
  • Die Funktion zum Klonen von Anwendungen ermöglicht die Konfiguration mehrerer Adventurer Waagen
  • Die sechs mechanischen Tasten verfügen außerdem über eine taktile Rückmeldung und ermöglichen es dem Bediener, sich wiederholende Vorgänge wie Tara, Nullpunkt, Kalibrierung und Ausdruck auszuführen
  • Duale USB-Anschlüsse: der leicht zugängliche Anschluss an der Vorderseite erleichtert das Laden von Daten z.B. auf ein Flash-Laufwerk, der rückseitige Anschluss kann an einen PC angeschlossen werden
  • Die Echtzeituhrfunktion zeigt auch bei Stromausfall die genaue Zeit an
  • Die GLP-Datenfunktion kann Probennamen, Projektnamen und Waagen-IDs aufzeichnen, um Rückverfolgbarkeits- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen
  • Die platzsparenden Windschutztüren bestehen aus zwei Glasscheiben, die bei geöffneten Türen den Platzbedarf der Bank reduzieren
  • Die breite Türöffnung bietet ungehinderten Zugriff und ermöglicht den Einsatz größerer Wägegefäße, wodurch die Gefahr des Verschüttens reduziert wird
  • Der leicht zu reinigende Innenraum sorgt für einen sicheren Arbeitsplatz durch Minimierung der Kontaminationsgefahr
  • Umfangreiches Zubehör wie SF40A-Impact Drucker, RS232-Kabel, Laptop-Schlosssicherung und Dichtebestimmungskit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität GLP/GMP-Konformität
Anschlusstyp RS232, USB Host, USB Device
Beschreibung Precision Balance AX223/E
Fassungsvermögen 220 g
Displaytyp Farb-Touchscreen
Lesbarkeit 1 mg
Zur Verwendung mit (Anwendung) Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrolle
Enthält AC-Adapter
Linearität ±0,002 g
Material Metallsockel, ABS-Dachgehäuse, Edelstahlwanne
Messzeit 2 sec.
Min. Probengewicht 2 g
Modell AX223/E
Wiederholgenauigkeit ±0,01 g
Empfindlichkeitsdrift 3 ppm/°C
Stabilisierungszeit ≤2 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 50 bis 86 °F
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 30°C
Testlast 200 g, OIML F1 oder ASTM Klasse 2
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 years
Wägemodi Wägen, dynamisches Wägen, Display Hold, Teilezählung
Abmessungen (L x B x H) 354 x 230 x 340 mm
Länge (angloamerikanisch) 13,93 in.
Länge (metrisch) 354 mm
Breite (metrisch) 230 mm
Höhe (metrisch) 340 mm
Höhe (metrisch) Kammer 230 mm
Tiefe (metrisch) 354 mm
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schale 5.1 in.
Außendurchmesser (metrisch) Schale 130 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 18.3 lb.
Gewicht (metrisch) 5,8 kg
Elektrische Anforderungen AC-Adapter-Eingang: 100 bis 240 VAC, 0,3 A, 50 bis 60 Hz
Spannung 100/240 V
Stromstärke AC-Adapter Eingang: 0,3 A, AC-Adapter-Ausgang: 0,84A
Frequenz AC-Adapter Eingang: 50/60 Hz
Legal for Trade No
Kalibrierung Extern
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis