Learn More
Cole-Parmer™ Advantec GC50 Filter aus Borosilikatglasfaser
Als Vorfilter zur Verlängerung der Membranlebensdauer, zur Analyse der Wasser-/Luftverschmutzung oder zur Klärung von Flüssigkeiten. Advantec™ GC50 Glasfaserfilter aus Borosilikatglas eignen sich optimal für analytische oder gravimetrische Untersuchungen.
Marke: Cole-Parmer™ 06656-03
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.06300kg
Beschreibung
Borosilikatglasfilter erzeugen eine biologisch inerte Filtermatrix, die sowohl gegen Chemikalien als auch gegen pH-Extremwerte resistent ist. Filter ohne Bindemittel widerstehen bis zu 500 °C. Filter mit Bindemittel widerstehen bis zu 120 °C. Gütegrade GC90, GS25 und DP70 mit Bindemittel für höhere Nassfestigkeit und geringere Faserfreisetzung.Spezifikation
Filter aus Borosilikatglas | |
0,5 μm | |
100/Packung | |
75 mm |
Borosilikatglas | |
Für Wasser-/Luftverschmutzungsanalyse oder Klären von Flüssigkeiten | |
Filter |