Learn More
Fisherbrand™ 150 - Advanced Heated Circulator and Stirring Bath with Integrated Pump and Stainless Steel Bath
Advanced digital thermostat offers great temperature stability and temperature control for demanding applications.
1760.00 € - 2855.00 €
Spezifikation
Kondensatortyp | Luftgekühlt |
---|---|
Flussrate | 18 l/min |
Typ | Umwälzthermostat mit offenem Bad |
Material | Rostfreier Stahl |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Abmessungen (T x B x H) innen | Temperaturbereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17235576
|
Fisherbrand™
17235576 |
5 L | 300 x 150 x 150 mm | 15°C to 150°C |
1760.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17295566
|
Fisherbrand™
17295566 |
12 L | 325 x 300 x 150 mm | 5°C to 150°C |
1970.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17205576
|
Fisherbrand™
17205576 |
18 L | 505 x 300 x 150 mm | 5°C to 150°C |
2285.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17215576
|
Fisherbrand™
17215576 |
26 L | 505 x 300 x 200 mm | 5°C to 150°C |
2120.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17225576
|
Fisherbrand™
17225576 |
38 L | 690 x 300 x 200 mm | 5°C to 150°C |
2855.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Provides ideal performance for routine and sophisticated applications requiring accurate temperature control up to a maximum of 150°C.
- Model available with or without T-clamp for independent use of virtually any vertical sided tank.
- Stability: ±0.01°C / Uniformity: ±0.05°C
- Powerful integral pump for external fluid circulation
- Large, bright full color display with a choice of 5 languages
- Low-liquid detection (float switch)
- Adjustable over temperature cut out
- 5-point user calibration
- Easy to program via interface or remotely via PC / Laptop with user software
- Optional remote probe
- Other accessories including lids, racks and immersion coolers sold separately
Spezifikation
Luftgekühlt | |
Umwälzthermostat mit offenem Bad | |
3 Jahre | |
50/60 Hz |
18 l/min | |
Rostfreier Stahl | |
220/240 V |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 150 - Advanced Heated Circulator and Stirring Bath with Integrated Pump and Stainless Steel Bath