Learn More
Novus Biologicals™ Adrenal Tissue Slides (Pheochromocytoma)- Paraffin
Artikelnummer. 18174485 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Spezies:
Human
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 18174485
Marke: Novus Biologicals™ NBP230249
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kreuzreaktivität Human
Typ Adrenal Normal tissue slides
Kennzeichnung This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.
Spezies Human
Gewebezustand Pheochromocytoma