Learn More
BRAND™ Verstellbare Digitale Transferpipette
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 bis 50 μl
2,5 bis 10 μl
20 bis 100 μl
5 bis 25 μl
Farbe:
Blau
Grün
Orange
Weiß
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hohe Präzision und Genauigkeit
- Für anspruchsvollste Pipettiervorgänge
- Arbeitet nach dem Prinzip der positiven Verdrängung, wobei der Kolben in direktem Kontakt mit der angesaugten Flüssigkeit steht
- Der eng anliegende Kolben wischt die Wände der Spitzen immer vollständig sauber und liefert reproduzierbare Ergebnisse
- Nach dem Pipettiervorgang müssen die Spitzen nicht entsorgt werden, da die Restbenetzung vernachlässigbar ist
- Geeignet für Medien mit einer Dichte bis 13.6 g/cm³, Viskosität bis 50,000 mm2/s, Dampfdruck bis 500 mbar
- Temperaturbereich von 15° bis 40 °C
- Erhältlich mit Qualitätszertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.6%, ± 0.3 μl |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 8655-2 |
| Farbe | Grün |
| Produktlinie | Transferpettor |
| Typ | Pipette |
| Volumen (metrisch) | 10 bis 50 μl |
| Display | Digital |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochviskose Medien und Medien mit hoher Dichte |
| Schritten | 0,1 μl |
| Präzision | 0,4% |
| Mehr anzeigen |