Learn More
Thermo Scientific™ Klebefolien
Artikelnummer. p-4525135
Click to view available options
Material:
Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Fluoreszenz-Anwendungen, QPCR
Für Kristallographie und Genotypisierung
Zur Probenlagerung, Thermocycling mit Deckel
Packungsgröße:
100 Meter
250 Meter
Artikelnummer. 11982351
Marke: Thermo Scientific™ AB2170
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Thermo Scientific™ Adhesive Seals sind selbstklebende Versiegelungsrollen für den Seal-It 100 einem automatischen Adhesive Sealer.
Verringern Sie Ihre Kosten pro Platte bei durchsatzstarken Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Klebefolien. Ein automatisiertes Format gewährleistet effiziente Abdichtung. Die Rollen sind zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ SEAL-IT 100™ Klebesiegel vorgesehen.
Rolle mit PCR-Klebefilm
  • Durchsichtige Klebefolie verhindert Verdunstung während der Probenlagerung oder der PCR-Reaktion. Ein direkter Zugriff auf die Proben ist möglich, da der Film mit Pipettenspitzen durchstochen werden kann.
  • Keine adhäsiven Rückstände an den Pipettenspitzen nach dem Durchstechen.
  • PCR-Versiegelungen werden für die Verwendung mit einem Thermocycler empfohlen, der über einen Schraub- oder Klappdeckel verfügt.
  • Temperaturbereich: -80 bis 120 °C
Rolle mit selbstklebender PCR-Folie
  • Starke, selbstklebende Versiegelung verhindert Verdunstung während der Probenlagerung oder der PCR-Reaktion, gewährt aber weiterhin den Zugriff auf die Proben, da die Folie mit Pipettenspitzen durchstochen werden kann.
  • Keine adhäsiven Rückstände an den Pipettenspitzen nach dem Durchstechen.
  • PCR-Versiegelungen werden für die Verwendung mit einem Thermocycler empfohlen, der über einen Schraub- oder Klappdeckel verfügt.
  • Temperaturbereich: -80 bis +150 °C
Adhesive PCR Film – selbstklebender PCR-Film
  • Transparente selbstklebende Plattenversiegelung für die Probenlagerung; für Thermocycler mit Schraub- oder Klappdeckel
  • Stark haftend, abziehbar ohne Rückstände auf der Platte
  • Temperaturbereich: -20 °C° bis +120 °C°
ABsolute QPCR Seal Roll – Versiegelungsrolle für die QPCR
  • Optisch durchsichtige, selbstklebende Plattenversiegelung ist auf Fluoreszenzapplikationen wie der QPCR ausgelegt.
  • Diese Versiegelung enthält einen druckempfindlichen Kleber, der erst nach Versiegelung klebt und die Verdunstung der Probe während der Lagerung oder der PCR verhindert.
  • Die Versiegelung ist leicht abziehbar und hinterlässt keine Rückstände auf der Mikrotiterplatte.
  • Empfohlen für Thermocycler mit einem Schraub- oder Klappdeckel
  • Temperaturbereich: -80 bis +110 °C
Adhesive Crystallography Seal Roll – selbstklebende Versiegelungsrolle für kristallographische Applikationen
  • Diese optisch durchsichtige Versiegelung enthält einen druckempfindlichen Kleber, der erst nach Versiegelung klebt und optimal für Kristallographie- und Genotypisierungsapplikationen ist.
  • Die Probe hat keinen Kontakt zum Kleber
  • Versiegelung ist leicht abziehbar und hinterlässt dabei keine Rückstände auf der Mikrotiterplatte.
  • Temperaturbereich: -70 ° bis+110 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Beschreibung ABsolute QPCR Seal Roll
Material Polyethylen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluoreszenz-Anwendungen, QPCR
Zur Verwendung mit (Geräte) Das Dichtmittel Seal-it 100.
Produkttyp ABsolute QPCR Seal
Durchstechbar Ja
Temperaturbereich (metrisch) -80 °C° bis +110 °C°