Learn More
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11768465 Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
pH:
4
7
10
Packungsgröße:
1 Stück
500 Milliliter
Artikelnummer. 11768465
Marke: Reagecon 107000C
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte, hochauflösende pH-Puffer werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Hohe Auflösung
  • Geprüft bei 20 °C oder 25 °C 
  • Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
  • NIST-rückverfolgbar
  • Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Farbe Gelb
pH 7
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Geruch Merkmal
Löslichkeitsinformationen Soluble in water